분석
95%
양식
liquid
환경친화적 대안 제품 점수
old score: 5
new score: 4
Find out more about DOZN™ Scoring
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Energy Efficiency
Reduce Derivatives
Real-Time Analysis for Pollution Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
bp
215-217 °C/743 mmHg (lit.)
density
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
환경친화적 대안 카테고리
SMILES string
CC1CCC(=O)N1C
InChI
1S/C6H11NO/c1-5-3-4-6(8)7(5)2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
FILVIKOEJGORQS-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
192.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
89 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)