주요 문서
D15103
Sigma-Aldrich
5,6-Diaminouracil sulfate
95%
동의어(들):
4,5-Diamino-2,6-dihydroxypyrimidine sulfate, 5,6-Diamino-2,4-dihydroxypyrimidine sulfate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H6N4O2 · xH2SO4
CAS Number:
Molecular Weight:
142.12 (free base basis)
Beilstein:
3781587
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
powder
mp
>260 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OS(O)(=O)=O.Nc1nc(O)nc(O)c1N
InChI
1S/C4H6N4O2.H2O4S/c5-1-2(6)7-4(10)8-3(1)9;1-5(2,3)4/h5H2,(H4,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
InChI key
IKARJSDZQCSEJX-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)