주요 문서
D114804
Sigma-Aldrich
2-Methylthio-4,6-pyrimidinedione
97%
동의어(들):
4,6-Dihydroxy-2-(methylmercapto)pyrimidine, 4,6-Dihydroxy-2-(methylthio)pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H6N2O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
158.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
powder
mp
>300 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CSc1nc(O)cc(O)n1
InChI
1S/C5H6N2O2S/c1-10-5-6-3(8)2-4(9)7-5/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
InChI key
AEXCUJUYEZIWJV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)