주요 문서
CLS999075
Pyrex® ribbed watch glasses
O.D. ~75 mm
동의어(들):
Corning® 9990
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩98,049
₩98,049
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩98,049
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.43
₩98,049
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Corning 9990-75
O.D.
~75 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Molded-in ribs allow vapors to escape during boiling to eliminate pressure buildup. Meets EPA requirements for methods 3005, 3010, 3020.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)