주요 문서
CLS982018
Pyrex® culture tubes, rimless
capacity 27 mL
동의어(들):
Corning® 9820
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
576 EA
₩466,799
₩466,799
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
576 EA
₩466,799
About This Item
UNSPSC 코드:
41121706
NACRES:
NB.43
₩466,799
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
round bottom tube
무균
non-sterile
특징
cap: no
포장
case of 576
pack of 72
제조업체/상표
Corning 9820-18
O.D. × L
18 mm × 150 mm
용량
27 mL
색상
clear
적합성
suitable for (culture)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Pyrex® culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
  • The rimless design offers greater convenience in plugging and rack storage.
  • Fire polished ends for a smooth finish.
  • Uniform wall and bottom thickness ensure maximum heat transfer and chemical resistance.
  • Three largest sizes have no marking spots.
Offers convenience in plugging and storing. Wall and bottom are of uniform thickness. End is fire-polished. Three largest sizes have no marking spots.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)