주요 문서
CLS982010
Pyrex® culture tubes, rimless
capacity 3 mL
동의어(들):
Corning® 9820
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
720 EA
₩325,409
₩325,409
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
720 EA
₩325,409
About This Item
UNSPSC 코드:
41121706
₩325,409
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
round bottom tube
포장
pack of 72
case of 720
제조업체/상표
Corning 9820-10
O.D. × L
10 mm × 75 mm
용량
3 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Pyrex® culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
  • The rimless design offers greater convenience in plugging and rack storage.
  • Fire polished ends for a smooth finish.
  • Uniform wall and bottom thickness ensure maximum heat transfer and chemical resistance.
  • Three largest sizes have no marking spots.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)