material
borosilicate glass
round bottom tube
무균
non-sterile
특징
cap: no
포장
case of 288
pack of 72
제조업체/상표
Corning 9820-25
O.D. × L
25 mm × 150 mm
용량
55 mL
색상
clear
적합성
suitable for (culture)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Pyrex® culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
- The rimless design offers greater convenience in plugging and rack storage.
- Fire polished ends for a smooth finish.
- Uniform wall and bottom thickness ensure maximum heat transfer and chemical resistance.
- Three largest sizes have no marking spots.
Offers convenience in plugging and storing. Wall and bottom are of uniform thickness. End is fire-polished. Three largest sizes have no marking spots.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.