주요 문서
CLS980010
Pyrex® test tubes, beaded rim
capacity 3 mL
동의어(들):
Corning® 9800
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
720 EA
₩519,477
₩519,477
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
720 EA
₩519,477
About This Item
UNSPSC 코드:
41121700
NACRES:
NB.43
₩519,477
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
plain neck
round bottom tube
무균
non-sterile
특징
graduations
포장
pack of 72
case of 720
제조업체/상표
Corning 9800-10
O.D. × L
10 mm × 75 mm
용량
3 mL
색상
clear
적합성
suitable for (test)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Beaded rim. Made from special machine-made tubing to give optimum wall thickness. Well annealed, resistant to heat, and chemically stable. Rims are fire-polished. 25 mm tubes do not have marking spot.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)