주요 문서
CLS806050
Pyrex® centrifuge tubes with beaded rim, ungraduated
capacity 50.0 mL
동의어(들):
Corning® 8060
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩295,365
₩295,365
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩295,365
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.43
₩295,365
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
conical bottom tube
무균
non-sterile
특징
cap: no
포장
case of 12
pack of 2
제조업체/상표
Corning 806050
O.D. × L
28 mm × 135 mm
용량
50.0 mL
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Formed from borosilicate glass. Stress that glass can withstand is greatly decreased by surface flaws such as scratches, chips, and cracks. Always use with correct sleeve or holder.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)