주요 문서
CLS80845
Pyrex® centrifuge tubes with pennyhead stopper
capacity 5 mL, With graduations
동의어(들):
Corning® 8084
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩854,732
₩854,732
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩854,732
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.43
₩854,732
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
conical bottom tube
무균
non-sterile
특징
cap: no
포장
pack of 1
case of 12
제조업체/상표
Corning 8084-5
재고 정보
not available in EU
O.D. × L
13 mm × 117 mm
용량
5 mL
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
15 mL size has 1 mL graduations upward from tip; 50 mL size has 0.5 mL graduations upward from tip to 10 mL and 1mL graduations from 10 to 50 mL.
Stopper size for the 5 mL tube is 9, for the 15 mL tube is 13, and for the 50 mL tube is 16
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)