₩315,158
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
제조업체/상표
Corning 99999-18
높이
17.5 mm
피팅
18-415 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These disposable Corning caps are made from phenolic resin and are autoclavable at 121°C. Caps are provided with a white rubber liner.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.