주요 문서
CLS7103C25
Pyrex® volumetric pipette, certified, to contain, to deliver, Class A
volume 25 mL
동의어(들):
pipet
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 EA
₩247,356
₩247,356
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
6 EA
₩247,356
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.43
₩247,356
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
glass
특징
class A
graduation
포장
pack of 2 ea
case of 6 ea
제조업체/상표
Corning 7103C-25
부피 측정 범위
25 mL
용량
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Pyrex® volumetric pipettes (volume 25 mL) are calibrated to Class A tolerances in accordance with ASTM E-542 and ASTM E-969.
  • Each pipette is individually serialized and supplied with a Certificate of Identification and Capacity, traceable to NIST standards.
  • These precision PYREX® volumetric pipettes are manufactured and calibrated "To Contain" (TC - bottom line) and "To Deliver" (TD - top line) to specifications for Class A volumetric ware.
  • Color-coded markings are enameled onto the glass.
  • Tested and calibrated in an ISO/IEC 17025 certified laboratory.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)