주요 문서
CLS710150
Pyrex® certified volumetric pipette, color-coded, Class A
volume 50.0 mL, accuracy: 0.05 mL
동의어(들):
Corning® 7101
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 EA
₩324,394
₩324,394
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
6 EA
₩324,394
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.43
₩324,394
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
glass
특징
class A
graduation
포장
pack of 2 ea
case of 6 ea
제조업체/상표
Corning 7101-50
부피 측정 범위
50.0 mL, accuracy: 0.05 mL
길이
516 mm
용량
50.0 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Pyrex® certified, volumetric pipette is calibrated in accordance with ASTM E-542, and ASTM E-969.      
  • It is individually serialized and supplied with a Certificate of Identification and Capacity, traceable to NIST standards.       
  • Color-coded markings enameled onto the glass.        
  • It is also tested and calibrated in an ISO/IEC 17025 certified laboratory.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)