주요 문서
CLS7098025
Pyrex® VISTA Erlenmeyer flask, narrow-mouth
capacity 25 mL
동의어(들):
conical flask, conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, Corning® 70980
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
24 EA
₩143,724
₩143,724
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
24 EA
₩143,724
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩143,724
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
narrow-mouth
무균
non-sterile
특징
cap: no
포장
pack of 12
case of 24
제조업체/상표
Corning 70980-25
용량
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These narrow mouth Erlenmeyer flasks have uniform wall thickness which provide the proper balance between mechanical strength and thermal shock resistance. Approximate graduations are in durable blue enamel. An extra large marking space is also provided.
기타 정보
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)