CLS709801L
Pyrex® VISTA™ Erlenmeyer flask, narrow-mouth
capacity 1000 mL
동의어(들):
conical flask, conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, Corning® 70980
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩211,120
₩211,120
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩211,120
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩211,120
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
borosilicate glass
narrow-mouth
무균
non-sterile
특징
cap: no
포장
case of 12
pack of 6
제조업체/상표
Corning 70980-1L
용량
1000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These narrow mouth Erlenmeyer flasks have uniform wall thickness which provide the proper balance between mechanical strength and thermal shock resistance. Approximate graduations are in durable blue enamel. An extra large marking space is also provided.
기타 정보
Browse all Erlenmeyer flasks
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.