주요 문서
CLS70852X
Pyrex® serological pipettes, disposable, color-coded
volume 0.2 mL, accuracy: 0.01 mL
동의어(들):
Corning® 7085
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩130,428
₩130,428
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩130,428
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
₩130,428
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
무균
non-sterile
특징
subdivision 0.01 mL
제조업체/상표
Corning 7085-2X
부피 측정 범위
0.2 mL, accuracy: 0.01 mL
O.D. × L
7 mm × 300 mm
용량
0.2 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These pipettes are color coded by size for easy identification and sorting. Colored graduations are enameled onto the glass. These "to deliver" pipettes must be blown out to obtain total rated capacity.
기타 정보
Do not pipet by mouth. We suggest using a mechanical pipetting device.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)