주요 문서
CLS302210
Pyrex® graduated cylinder, single metric scale, white enamel graduations
volume 10 mL
동의어(들):
Corning® 3022
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
24 EA
₩380,422
₩380,422
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
24 EA
₩380,422
About This Item
UNSPSC 코드:
41121805
NACRES:
NB.43
₩380,422
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
subdivision 0.1 mL
제조업체/상표
Corning 3022-10
tol. measuring range
0.1 mL
용적
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Calibrated "to contain"
  • single metric scale
  • Removable PE bumperguard
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)