주요 문서
CLS7078D1
Pyrex® serological pipettes, disposable, flip-top canister pack, sterile
volume 1.0 mL
동의어(들):
pipet
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 EA
₩319,116
₩319,116
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
500 EA
₩319,116
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.04
₩319,116
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
무균
sterile
특징
subdivision 0.01 mL
제조업체/상표
Corning 7078D-1
부피 측정 범위
1.0 mL
용량
1 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These sterile disposable Pyrex serological pipettes are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out. They are packed in a flip-top canister to keep the pipettes racked. These pipet canisters come sealed in polyethylene bags for sterility.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)