주요 문서
CLS7078B1
Pyrex® Shorty serological disposable pipette, sterile, plugged
volume 1.0 mL, accuracy: 0.01 mL
동의어(들):
Corning® 7078B
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 EA
₩566,878
₩566,878
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
500 EA
₩566,878
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.04
₩566,878
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
glass
round tip
무균
sterile
특징
DNase free: no
RNase free: no
color-coded Yellow
graduations
subdivision
포장
pack of 250 ea
case of 500 ea
제조업체/상표
Corning 7078B-1
부피 측정 범위
1.0 mL, accuracy: 0.01 mL
길이
215 mm
용량
1 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These sterile disposable shorty Pyrex serological pipettes are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out. They are ideal for use in confined areas such as hoods. The 5, 10 and 25 mL sizes have tooled tops and the 50 mL has a polypropylene top end. Negative graduations on each pipet make it applicable for both serological and measuring procedures. Packaged in plastic bags so several can be removed without contaminating the entire pack.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)