주요 문서
CLS70655
Pyrex® measuring pipette with colored markings
volume 5.0 mL, accuracy: 0.04 mL
동의어(들):
Corning® 7065
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩103,530
₩103,530
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩103,530
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.43
₩103,530
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
material
glass
특징
graduation
subdivision 0.1 mL
포장
case of 12 ea
pack of 6 ea
제조업체/상표
Corning 7065-5
부피 측정 범위
5.0 mL, accuracy: 0.04 mL
O.D. × L
8 mm × 350 mm
용량
5.0 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Pyrex® measuring pipettes with colored markings (volume 5 mL) are reusable pipettes, which are color-coded for easy identification and sorting.
  • The top end is constricted (Mohr type).
  • Colored graduations are enameled onto the glass.
  • They are calibrated "to deliver" (TD) their total capacity without blow-out.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)