주요 문서
CLS70701
Pyrex® serialized/certified measuring pipette with colored markings, class A
volume 1.0 mL, accuracy: 0.01 mL
동의어(들):
Corning® 7070
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 EA
₩169,607
₩169,607
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
6 EA
₩169,607
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.43
₩169,607
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
glass
특징
graduation
subdivision 0.1 mL
포장
pack of 2 ea
case of 6 ea
제조업체/상표
Corning 7070-1
부피 측정 범위
1.0 mL, accuracy: 0.01 mL
O.D. × L
7 mm × 325 mm
용량
1.0 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Calibrated "to deliver".
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)