주요 문서
CLS6949M4
Corning® microscale glassware kits
With 14/10 joints
동의어(들):
lab equipment accessory
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩596,922
₩596,922
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩596,922
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.11
₩596,922
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Corning 6949M-4
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Pyrex components are durable and safe, and are supplied with all the necessary components needed to perform the experiments in Microscale Organic Laboratory. Conical reaction vials include open-top caps and septa. Glassware is supplied in a foam-lined carrying case.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)