주요 문서
CLS6949K
Corning® organic chemistry glassware kit
with 14/20 joints
동의어(들):
Corning® 6949E and 6949K
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,024,541
₩1,024,541
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,024,541
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩1,024,541
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Corning 6949K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Kits utilize ground-glass joints throughout and are available in three standard joint sizes. All are supplied complete with vinyl case in which components are mounted in urethane foam.
Components:
1.
Distilling column
2. West condenser
3. Separatory funnel, 125 mL
4. Bleed tube
5. Rubber thermometer holder
6. Thermometer adapter
7. Round-bottom flask, 100 mL
8. Round-bottom flask, 250 mL
9. 3-way adapter, 3 ground-glass joints
10. Round-bottom flask, 50 mL
11. Vacuum adapter
12. Claisen adapter
13. Round-bottom flask, 25 mL
14. PYREX stopper
15. Round-bottom flask, 500 mL
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)