주요 문서
CLS69474LBO
Pyrex® resin reaction kettle bottom
capacity 4,000 mL
동의어(들):
pyrex kettle, reaction equipment, reaction flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
4 EA
₩1,458,352
₩1,458,352
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
4 EA
₩1,458,352
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩1,458,352
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
wide-mouth
무균
non-sterile
특징
closure type lid
포장
case of 4
제조업체/상표
Corning 6947-4LBO
재고 정보
not available in EU
용량
4,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Flange is finely ground for a tight seal.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)