주요 문서
CLS61626100
PYREXPLUS® Coated Round Media Storage Bottles
capacity 100 mL
동의어(들):
Corning® 61626
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
4 EA
₩178,031
₩178,031
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
4 EA
₩178,031
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
₩178,031
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
polypropylene cap
wide-mouth bottle
특징
autoclavable
cap
포장
case of 4 ea
pack of 4 ea
제조업체/상표
Corning 61626-100
bottle neck diam.
~70 mm
용량
100 mL
직경 × 높이
56 mm × 100 mm
피팅
45
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These heavy duty PyrexPlus round bottles have a protective PVC coating to help prevent glass from shattering and reduces spills. Bottles are autoclavable at 121°C and resistant to thermal shock. Bottles have GL45 threaded necks and come with autoclavable, one-piece, teal colored polypropylene plug seal caps with drip-free pouring rings. Glass bead indicates full capacity line. Teal enameled graduations and marking spot.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)