주요 문서
CLS5720100
Pyrex® volumetric sugar analysis flask
capacity 100 mL
동의어(들):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5720
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩34,510
₩34,510
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩34,510
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩34,510
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Corning 5720-100
tol. measuring range
0.08 mL
용량
100 mL
일반 설명
With a short neck and a slightly flared top. For the preparation of sugar solutions for polarization tests. Conforms to ASTM E-694.Reference: Sugar Division of the National Bureau of Standards.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)