주요 문서
CLS5660250
Pyrex® Lifetime-Red volumetric flask with Pyrex® stopper
capacity 250 mL
동의어(들):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5660
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩464,464
₩464,464
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩464,464
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩464,464
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
long
조인트
joint stopper16
무균
non-sterile
특징
class A
closure type ST stopper
포장
case of 12
pack of 6
제조업체/상표
Corning 5660-250
tol. measuring range
0.12 mL
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)