주요 문서
CLS564410
Pyrex® volumetric flask with PTFE stopper
capacity 10 mL
동의어(들):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5644
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩406,812
₩406,812
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩406,812
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
₩406,812
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
long
마개 크기
9
무균
non-sterile
특징
class A
closure type Polytetrafluoroethylene stoppper
포장
case of 12
제조업체/상표
Corning 5644-10
tol. measuring range
0.02 mL
용량
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The strength of the flasks have been significantly increased through machine-blown bodies, which are sealed to heavy-tubing necks.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)