주요 문서
CLS556401L
Pyrex® class A low-actinic volumetric flask, Pyrex® ST stopper
capacity 1,000 mL
동의어(들):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩117,131
₩117,131
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩117,131
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩117,131
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint stopper22
특징
class A
포장
case of 1 ea
제조업체/상표
Corning 55640-1L
Corning 55640
tol. measuring range
0.30 mL
용량
1,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Low actinic stained glass provides protection for materials sensitive to light. The protective color is an integral part of flask, which retains mechanical strength, chemical stability, and thermal resistance of Pyrex brand labware.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)