주요 문서
CLS5564010
Pyrex® class A low-actinic volumetric flask, Pyrex® ST stopper
capacity 10 mL
동의어(들):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩456,446
₩456,446
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩456,446
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩456,446
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
long
조인트
joint stopper9
무균
non-sterile
특징
closure type ST stopper
포장
case of 12
제조업체/상표
Corning 55640-10
Corning 55640
tol. measuring range
0.02 mL
용량
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Low actinic stained glass provides protection for materials sensitive to light. The protective color is an integral part of flask, which retains mechanical strength, chemical stability, and thermal resistance of Pyrex brand labware.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)