주요 문서
CLS53414L
Pyrex® heavy wall filtering flasks
capacity 4,000 mL
동의어(들):
conical flasks, filtering flask, filtering flasks, flasks erlenmeyer
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
4 EA
₩639,247
₩639,247
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
4 EA
₩639,247
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
₩639,247
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
마개 크기
12
무균
non-sterile
특징
closure type Rubber stopper
포장
pack of 1
case of 4
제조업체/상표
Corning 5341-4L
용량
4,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Permanent, white enamel graduations and marking spots and replaceable PP tubulation with neoprene grommet. Tubulation is 12.5 mm o.d.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)