주요 문서
CLS53404L
Pyrex® heavy wall graduated filtering flask, with tubulation
12.5 mm O.D. hose-connection, capacity 4,000 mL
동의어(들):
conical flasks, filtering flasks, flasks erlenmeyer, Corning® 5340
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 EA
₩1,012,158
₩1,012,158
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
6 EA
₩1,012,158
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩1,012,158
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
조인트
joint stopper12
무균
non-sterile
특징
closure type Rubber stopper
포장
pack of 1
case of 6
제조업체/상표
Corning 5340-4L
부피 측정 범위
1,500-4,000 mL
용량
4,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These flasks have sidearm tabulations and are blown in special molds designed to give maximum mechanical strength. For convenience, the flasks are graduated to show approximate capacity. The neck finish affords an excellent fit for rubber stoppers.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)