CLS4519134
Corning® Probe Insertion Fittings for Direct Overhead Drive 120 mm Center Cap Assembly for 8 L & 15 L Proculture® Spinner Flasks
tubing diam. 1/4 in.
동의어(들):
Corning container
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩496,031
₩496,031
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩496,031
About This Item
UNSPSC 코드:
41122104
NACRES:
NB.43
₩496,031
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
무균
non-sterile
특징
2 tubes
제조업체/상표
Corning 4519134
캡 직경
120 mm
튜빙 직경
1/4 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Cap is sold separately
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
ProCulture is a registered trademark of SP Industries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.