주요 문서
CLS44222XL
Pyrex® low form culture flask
capacity 2500 mL
동의어(들):
Corning® 4422
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩203,609
₩203,609
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩203,609
About This Item
UNSPSC 코드:
41122104
NACRES:
NB.43
₩203,609
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
flat bottom flask
narrow-mouth neck
마개 크기
6.5
무균
non-sterile
특징
cap: no
포장
case of 1 ea
제조업체/상표
Corning 4422-2XL
용량
2500 mL
일반 설명
This narrow mouth flask is designed for culturing organisms requiring a large surface area to volume ratio. The neck O.D. is 38 mm.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)