주요 문서
CLS4320C50
Pyrex® round-bottom heavy wall boiling flask, short neck with joint
capacity 50 mL, joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
bottom flask, flask round, round flask, Corning® 4320C
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩37,048
₩37,048
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩37,048
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩37,048
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
round bottom flask
short
조인트
joint: ST/NS24/40
무균
non-sterile
특징
closure type Standard taper joint
포장
pack of 1
제조업체/상표
Corning 4320C-50
용량
50 mL
경부 크기
(1)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Pyrex heavy duty boiling flask provides increased mechanical strength. The flask features walls that are 25-30% thicker than the standard version.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)