주요 문서
CLS31760250C
Pyrex® gas-washing bottle with fritted disc
capacity 250 mL, stopper joint: ST/NS 40/50
동의어(들):
glass bottle
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩319,928
₩319,928
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩319,928
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩319,928
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
glass cap
straight bottle
조인트
joint: ST/NS stopper40/50
특징
cap
fritted
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Corning 31760-250C
용량
250 mL
직경 × 높이
51 mm × 250 mm
튜빙 O.D.
8 mm
공극 크기
porositycoarse
coarse
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)