주요 문서
CLS3046100
Pyrex® Lifetime Red single metric scale graduated cylinder, with reinforced bead
volume 100 mL
동의어(들):
Corning® 3046
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩511,053
₩511,053
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩511,053
About This Item
UNSPSC 코드:
41121805
NACRES:
NB.43
₩511,053
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
subdivision 1.0 mL
제조업체/상표
Corning 3046-100
tol. measuring range
1.0 mL
용적
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)