주요 문서
CLS302410
Pyrex® single metric scale graduated cylinder, calibrated to deliver
volume 10 mL
동의어(들):
Corning® 3024
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
24 EA
₩550,739
₩550,739
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
24 EA
₩550,739
About This Item
UNSPSC 코드:
41121805
NACRES:
NB.43
₩550,739
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
subdivision 0.1 mL
제조업체/상표
Corning 3024-10
tol. measuring range
0.1 mL
용적
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Removable PE bumperguard supplied with 25 mL through 1,000 mL sizes
The assortment pack is designed for the low volume user and contains one each of 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)