주요 문서
CLS294775X38
Corning® microscope slides, plain
L × W 75 mm × 38 mm
동의어(들):
microscope slides
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.16
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
soda-lime glass
무균
non-sterile
포장
box of 72 (slides)
제조업체/상표
Corning 2947-75X38
길이 × 너비
75 mm × 38 mm
두께
0.90-1.10 mm
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These 75 x 38 mm Corning microscope slides are made from water-white glass to maximize clarity and are not frosted. Slides are 0.9 to 1.10 mm thick.
Products are packaged in 1/2 gross boxes (approx. 72 slides each).
5 gross = 10 boxes (720 slides total)
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)