₩215,079
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
borosilicate glass
특징
subdivision 0.20 mL
제조업체/상표
Corning 2103-100
부피 측정 범위
100 mL, accuracy: 0.10 mL
용적
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Has markings which are permanently fused into glass; fine, sharp lines; easy-to-read numbers. Smooth, microfinish stopcock barrel assures leak resistance. Has 2mm bore PTFE stopcock plug and dustcover.
기타 정보
Class A burettes—Tolerances established by ASTM E 694 for volumetric ware, ASTM E 542 for calibration of volumetric ware, and ASTM E 287 for burettes.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.