주요 문서
CLS12901L
Pyrex® Roux culture bottle with offset neck
capacity 1000 mL
동의어(들):
Corning container
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
18 EA
₩1,417,448
₩1,417,448
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
18 EA
₩1,417,448
About This Item
UNSPSC 코드:
41122104
NACRES:
NB.43
₩1,417,448
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass bottle
clear bottle
flat bottom flask
narrow-mouth bottle
neck (offset)
polypropylene cap
rectangular bottle
특징
autoclavable
cap: no
포장
pack of 18 ea
제조업체/상표
Corning 1290-1L
용량
1000 mL
직경 × 높이
55x120 mm × 255 mm
일반 설명
This bottle is designed so that when laid flat, it will hold approximately one-half of the stated capacity of solution. Offset neck is tool-finished for increased strength and uniform stopper fit. It is useful for growing mass cultures and single or monolayer cultures. Will withstand repeated sterilization (wet or dry).
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)