주요 문서
C98500
Sigma-Aldrich
Cycloheptanecarboxylic acid
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C7H13CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
142.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.4704 (lit.)
bp
135-138 °C/9 mmHg (lit.)
density
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)C1CCCCCC1
InChI
1S/C8H14O2/c9-8(10)7-5-3-1-2-4-6-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
InChI key
VZFUCHSFHOYXIS-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)