주요 문서
C79719
Sigma-Aldrich
Choline iodide
98%
동의어(들):
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H14INO
CAS Number:
Molecular Weight:
231.08
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
SMILES string
[I-].C[N+](C)(C)CCO
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)