주요 문서
C70509
Sigma-Aldrich
4-Chloroquinoline
99%
동의어(들):
4-Chloroquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩71,558
5 G
₩212,947
₩71,558
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩71,558
5 G
₩212,947
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H6ClN
CAS Number:
Molecular Weight:
163.60
Beilstein:
114721
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩71,558
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
99%
양식
liquid
bp
260-261 °C (lit.)
mp
28-31 °C (lit.)
density
1.25 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccnc2ccccc12
InChI
1S/C9H6ClN/c10-8-5-6-11-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
InChI key
KNDOFJFSHZCKGT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Tamara Rodríguez-Cabo et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(20), 6159-6170 (2015-06-05)
Time-of-flight accurate mass spectrometry (TOF-MS), following a previous chromatographic (gas or liquid chromatography) separation step, is applied to the identification and structural elucidation of quinoline-like alkaloids in honey. Both electron ionization (EI) MS and positive electrospray (ESI+) MS spectra afforded