문서
B70202
Sigma-Aldrich
4-Bromoisoquinoline
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H6BrN
CAS Number:
Molecular Weight:
208.05
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
형태
crystals
bp
280-285 °C (lit.)
mp
40-43 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Brc1cncc2ccccc12
InChI
1S/C9H6BrN/c10-9-6-11-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-6H
InChI key
SCRBSGZBTHKAHU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup