주요 문서
C56301
Sigma-Aldrich
4-Chloro-1-methylpiperidine hydrochloride
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12ClN · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
170.08
Beilstein:
3677071
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
형태
crystals
mp
158-162 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].CN1CCC(Cl)CC1
InChI
1S/C6H12ClN.ClH/c1-8-4-2-6(7)3-5-8;/h6H,2-5H2,1H3;1H
InChI key
QDOJNWFOCOWAPO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)