문서
C102601
Sigma-Aldrich
Cyclohexene sulfide
85%, technical grade
동의어(들):
7-Thiabicyclo[4.1.0]heptane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H10S
CAS Number:
Molecular Weight:
114.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
technical grade
분석
85%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.527 (lit.)
bp
55-58 °C/12 mmHg (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C1CCC2SC2C1
InChI
1S/C6H10S/c1-2-4-6-5(3-1)7-6/h5-6H,1-4H2
InChI key
PQWJNIJNYRPOAA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
122.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
50 °C - closed cup