주요 문서
C54902
Sigma-Aldrich
2-Chloromethyl-4-nitrophenol
96%
동의어(들):
α-Chloro-4-nitro-o-cresol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClCH2C6H3(NO2)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
187.58
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
양식
solid
mp
128 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(cc1CCl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO3/c8-4-5-3-6(9(11)12)1-2-7(5)10/h1-3,10H,4H2
InChI key
PJNPZIYGODMAQE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)