문서
C5272
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-benzamido-5-methylbenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H11Cl2N3O · 1/2ZnCl2
CAS Number:
Molecular Weight:
376.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
solid
반응 적합성
core: zinc
reagent type: catalyst
작용기
amide
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.Cc1cc([N+]#N)c(Cl)cc1NC(=O)c2ccccc2.Cc3cc([N+]#N)c(Cl)cc3NC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/2C14H10ClN3O.4ClH.Zn/c2*1-9-7-13(18-16)11(15)8-12(9)17-14(19)10-5-3-2-4-6-10;;;;;/h2*2-8H,1H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
InChI key
IVOFXIDUIYHLQW-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Isomer of Fast Red Violet LB Salt
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable