주요 문서
C52276
Sigma-Aldrich
4-Phenylbenzyl chloride
98%
동의어(들):
4-(Chloromethyl)biphenyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩528,308
₩528,308
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩528,308
About This Item
Linear Formula:
C6H5C6H4CH2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
202.68
Beilstein:
1863327
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩528,308
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
양식
powder
mp
70-73 °C (lit.)
SMILES string
ClCc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H11Cl/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2
InChI key
HLQZCRVEEQKNMS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
An evaluation of the mutagenic potential of 4-chloromethylbiphenyl (4CMB) using the micronucleus test.
J C Richardson et al.
Mutation research, 100(1-4), 375-378 (1982-01-01)
Is 4CMB clastogenic in vivo? Preliminary results from the mouse transplacental micronucleus test.
R J Cole et al.
Mutation research, 100(1-4), 379-380 (1982-01-01)
Activity of 4CMB in the mouse-skin sebaceous-gland suppression test.
J Ashby et al.
Mutation research, 100(1-4), 391-393 (1982-01-01)
Activity of 4-chloromethylbiphenyl.
J Ashby et al.
Mutation research, 135(1), 51-52 (1984-01-01)
R Mirzayans et al.
Mutation research, 145(3), 209-215 (1985-05-01)
Benzyl chloride (BC) and 4-chloromethylbiphenyl (4CMB) induce a class of alkaline-stable DNA damage in human cells which, like UV-induced pyrimidine dimers, undergoes repair at a slow rate by an excision-repair pathway which can be inhibited by cytosine arabinoside (araC). In